重要文件
193615
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-硝基-6-氯吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4ClN3O2
CAS號碼:
分子量::
173.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
存貨情形
available only in EU
SMILES 字串
Nc1nc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)