Key Documents
193208
Sigma-Aldrich
甲基 2-苄基丙二酰胺
96%
同義詞:
苄基丙二酸甲酯单酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H13NO3
CAS號碼:
分子量::
207.23
MDL號碼:
化驗
96%
SMILES 字串
COC(=O)C(Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-15-11(14)9(10(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H2,12,13)
InChI 密鑰
MBGQTVLDUWAMMN-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)