文件
192074
Sigma-Aldrich
聚(4-乙烯吡啶-co-苯乙烯)
powder
同義詞:
4-乙烯基吡啶-苯乙烯共聚物, 聚(4-乙烯基吡啶)-聚苯乙烯共聚物, 苯乙烯-4-乙烯基吡啶共聚物
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
powder
應用
advanced drug delivery
coatings
SMILES 字串
C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=NC=C1
InChI
1S/C8H8.C7H7N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-7H,1H2;2-6H,1H2
InChI 密鑰
CIPXQVPZUWMSQE-UHFFFAOYSA-N
應用
聚(4-乙烯基吡啶-CO-苯乙烯)可用于:
  • 作为前体通过与1,3,3-三甲基-6′-溴己氧基螺[2H]-吲哚-2,3′-[3H]-萘并[2,1-b][1,4]恶嗪反应制备具有悬垂的光致变色结构单元的离子聚合物。
  • 作为选择性渗透膜制备用于葡萄糖感测的复合材料电极。
  • 制备可转化为六种氧化还原态的混合氧化还原聚合物[RuIII(edta)(OH2)(py)]2[RuII(NH35(py)]。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Yeong-Soon Gal et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 8(9), 4885-4888 (2008-12-04)
An ionic polymer with pendant photochromic moieties was prepared by the reaction of poly(4-vinylpyridine-co-styrene) and 1,3,3-trimethyl-6'-bromohexyloxyspiro[2H]-indol-2,3'-[3H]-naphth[2,1-b][1,4]oxazine. The photochromic reaction in question is caused by the reversible heterolytic cleavage of the C(spiro)-O bond under UV irradiation, yielding the colored form that