文件
190691
Sigma-Aldrich
3-氟苯甲酰胺
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4CONH2
CAS號碼:
分子量::
139.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
solid
mp
129-132 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChI 密鑰
YPIGHNIIXYSPKF-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Fluorobenzamide has been used in the synthesis of N-(3-fluorobenzoyl)-N′,N′′-bis(4-methylphenyl)phosphoric triamide.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mehrdad Pourayoubi et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 11), o3034-o3034 (2012-01-06)
In the title compound, C(21)H(21)FN(3)O(2)P, the NH and P(=O) groups of the C(=O)NHP(=O) fragment are in a syn arrangement with respect to each other, as are the two amide H atoms of the two CH(3)-4-C(6)H(4)-NH moieties. In the crystal, mol-ecules