文件
189243
Sigma-Aldrich
4-氟-2-甲基苯胺
96%
同義詞:
2-氨基-5-氟甲苯, 4-氟邻甲苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(CH3)NH2
CAS號碼:
分子量::
125.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
90-92 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(F)ccc1N
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
4-Fluoro-2-methylaniline was used in the synthesis of 4-fluoro-N-[(E)-{7-methoxy-2-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-benzofuran-5-yl}methylidene]-2-methylaniline.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
SYNTHESIS OF SCHIFF BASES OF 7-METHOXY-2-[4-(METHYLSULFANYL) PHENYL]-1-BENZOFURAN-5-CARBOXALDEHYDE AND ANIMES AND HYDRAZIDE.
Thorat BR, et al.
Heterocyclic Letters, 4(1), 41-53 (2014)