重要文件
188638
Sigma-Aldrich
4-(1,2,3,4-噻三唑-5-氨基)酚 水合物
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6N4OS · xH2O
CAS號碼:
分子量::
194.21 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
153 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.Oc1ccc(Nc2nnns2)cc1
InChI
1S/C7H6N4OS.H2O/c12-6-3-1-5(2-4-6)8-7-9-10-11-13-7;/h1-4,12H,(H,8,9,11);1H2
InChI 密鑰
FWTZQTCIZRQKBB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)