重要文件
188239
Sigma-Aldrich
4-(4-甲氧苯基)-1-丁醇
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC6H4(CH2)4OH
CAS號碼:
分子量::
180.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
160-161 °C/8 mmHg (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(CCCCO)cc1
InChI
1S/C11H16O2/c1-13-11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-12/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
InChI 密鑰
ONIBHZIXCLTLNO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Decay of 4-(4-methoxyphenyl)-1-butanol radical cation in water via Cα-H deprotonation has been kinetically investigated by pulse radiolysis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Oxygen Versus Carbon Acidity in the Side-Chain Fragmentation of 2-, 3-, and 4-Arylalkanol Radical Cations in Aqueous Solution: The Influence of the Distance between the OH Group and the Aromatic Ring1.
Baciocchi E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(28), 6624-6629 (1999)