化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
密度
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1CCO
InChI
1S/C9H12O/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI 密鑰
RUGISKODRCWQNE-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Methylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves