重要文件
187569
Sigma-Aldrich
6-甲基-3-环己烯-1-甲醇,顺反异构体混合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H8CH2OH
CAS號碼:
分子量::
126.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
0.06 psi ( 20 °C)
化驗
97%
折射率
n20/D 1.483 (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CC=CCC1CO
InChI
1S/C8H14O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-3,7-9H,4-6H2,1H3
InChI 密鑰
FNCRYRFSEYFWQZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)