重要文件
18717
Sigma-Aldrich
(3R,6R)-3,6-辛二醇
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H18O2
CAS號碼:
分子量::
146.23
Beilstein:
4780881
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99:1
SMILES 字串
CC[C@@H](O)CC[C@H](O)CC
應用
作为制备光学纯双(磷杂环戊基)乙烷配体的简便原料。
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)