重要文件
186716
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基-4-(吗啉甲基)苯酚 盐酸盐 一水合物
technical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H19NO2 · HCl · H2O
CAS號碼:
分子量::
275.77
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
mp
188-192 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].[H]O[H].Cc1cc(CN2CCOCC2)c(C)cc1O
應用
"Ozalid"染料的前体。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)