文件
186201
Sigma-Aldrich
甲基锂-溴化锂络合物 溶液
1.5 M in diethyl ether
同義詞:
MeLi·LiBr, 甲基锂-溴化锂络合物, 甲基锂-溴化锂络合物(1:1)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3Li · LiBr
分子量::
108.82
Beilstein:
3587162
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
濃度
1.5 M in diethyl ether
密度
0.852 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Li+].[Br-].[Li]C
InChI
1S/CH3.BrH.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
InChI 密鑰
XLIKYFMMLMHLKL-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
甲基锂溴化锂络合物溶液(MeLi.LiBr)可用作烷氧基芳基酮α甲基化的甲基化试剂。
包裝
建议将25 mL Sure/Seal 瓶作为一次性瓶使用。 反复穿刺可能导致产品性能下降。
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Unusual alpha-methylation of alkoxyaryl ketones with higher order methyl cuprate and lithium bromide.
M E Jung et al.
The Journal of organic chemistry, 65(26), 9241-9244 (2001-01-10)