重要文件
18553
Sigma-Aldrich
间(三甲基硅氧基)溴苯
≥97.0%
同義詞:
(3-溴苯氧基)三甲基硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H13BrOSi
CAS號碼:
分子量::
245.19
Beilstein:
1862840
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
折射率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
61-63 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.252 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrOSi/c1-12(2,3)11-9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
PJAOJOJIEFORFP-UHFFFAOYSA-N
應用
1-Bromo-3-(trimethylsiloxy)benzene may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)