重要文件
184640
Sigma-Aldrich
聚[N,N′-(1,4-亚苯基)-3,3′,4,4′-二苯甲酮四甲酸酰亚胺/酰胺酸]
powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
形狀
powder
轉變溫度
Tg 310 °C
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C17H8N2O5.C6H8N2/c20-13(7-1-3-9-11(5-7)16(23)18-14(9)21)8-2-4-10-12(6-8)17(24)19-15(10)22;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H,(H,18,21,23)(H,19,22,24);1-4H,7-8H2
InChI 密鑰
CNNZEEXQGDXJQX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)