文件
183253
Sigma-Aldrich
6-甲氧基-1,2,3,4-四氢萘
technical grade, 85%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14O
CAS號碼:
分子量::
162.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
85%
折射率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
90-95 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc2CCCCc2c1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves