Key Documents
183237
Sigma-Aldrich
(4-吡啶基硫代)乙酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7NO2S
CAS號碼:
分子量::
169.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
251-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CSc1ccncc1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)