文件
181803
Sigma-Aldrich
聚(2,6-二甲基-1,4-苯醚)
Mn 20,000
同義詞:
2,6-二甲基-1,4-亚苯基醚均聚物, 2,6-二甲基苯酚均聚物, 2,6-二甲基苯酚聚合物, 聚(2,6-二甲苯酚)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[C6H2(CH3)2O]n
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
analytical standard
形狀
powder
分子量
Mn 20,000
Mw 16,000-24,000 by GPC
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI 密鑰
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
每个单元包括许多具体分析
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3