文件
181560
Sigma-Aldrich
聚(甲基丙烯酸丁酯-co-甲基丙烯酸异丁酯)
average Mw ~354,000 by GPC, powder
同義詞:
Butyl methacrylate-isobutyl methacrylate copolymer, Poly(n -butyl methacrylate-isobutyl methacrylate)
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
描述
50 mol % butyl methacrylate
形狀
powder
分子量
average Mw ~354,000 by GPC
固有黏度
0.54 dL/g(lit.)
轉變溫度
Tg 35 °C
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOC(=O)C(C)=C.CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C8H14O2/c1-6(2)4-5-7(3)8(9)10;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,9,10);2,4-6H2,1,3H3/p-1/b7-5+;
InChI 密鑰
JVASPBMDPCASNP-GZOLSCHFSA-M
應用
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate) may be used to prepare copolymer blends.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dependence of miscibility on copolymer composition for blends of poly (vinyl chloride-co-vinyl acetate) and poly (n-butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate).
Shiomi T, et al.
Macromolecules, 22(9), 3578-3581 (1989)