重要文件
18099
Sigma-Aldrich
溴化聚苯乙烯
extent of labeling: ~2.5 mmol/g Br loading
同義詞:
Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated, 苯乙烯和二乙烯基苯的溴化共聚物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH2CH(C6H4Br)]n
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~2.5 mmol/g Br loading
基質
crosslinked with 2% DVB
粒徑
100-400 mesh
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)