化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H24N2O6/c1-17(2,3)25-15(22)18-10-13(9-14(20)21)19-16(23)24-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,23)(H,20,21)/t13-/m1/s1
InChI 密鑰
KUMMZCONPFBQTC-CYBMUJFWSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3