文件
175587
Sigma-Aldrich
三(2-甲氧基乙氧基)乙烯基硅烷
98%
同義詞:
乙烯基三(2-甲氧基乙氧基)硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3OCH2CH2O)3SiCH=CH2
CAS號碼:
分子量::
280.39
Beilstein:
1795316
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
136.2 °C/5.5 mmHg (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COCCO[Si](OCCOC)(OCCOC)C=C
InChI
1S/C11H24O6Si/c1-5-18(15-9-6-12-2,16-10-7-13-3)17-11-8-14-4/h5H,1,6-11H2,2-4H3
InChI 密鑰
WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup