重要文件
174319
Sigma-Aldrich
对甲苯磺酰肼
~99%
同義詞:
4-甲苯磺酰肼, 发泡剂 TSH, 甲苯磺酰肼
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4SO2NHNH2
CAS號碼:
分子量::
186.23
Beilstein:
610130
EC號碼:
MDL號碼:
化驗
~99%
存貨情形
available only in EU
mp
103-108 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
InChI 密鑰
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
安全危害
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Linda J Ejim et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(4), 755-764 (2007-02-16)
The biosynthesis of methionine is an attractive antibiotic target given its importance in protein and DNA metabolism and its absence in mammals. We have performed a high-throughput screen of the methionine biosynthesis enzyme cystathionine beta-lyase (CBL) against a library of