重要文件
17358
Sigma-Aldrich
2-溴-1,3-茚满二酮
technical, ≥90.0% (AT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H5BrO2
CAS號碼:
分子量::
225.04
Beilstein:
2252160
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥90.0% (AT)
mp
118-120 °C
SMILES 字串
BrC1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-8(11)5-3-1-2-4-6(5)9(7)12/h1-4,7H
InChI 密鑰
DJSJIJDUPBUBKX-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Bromo-1,3-indandione was used in the synthesis of 2-benzylthio-1,3-indandione.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of new derivatives of 2-thio-1, 3-indandione.
Chemical Papers, 38(5), 687-692 (1984)