重要文件
163775
Sigma-Aldrich
3-吗啉丙磺酸
同義詞:
3-(N-吗啉基)丙磺酸, 4-吗啉丙磺酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H15NO4S
CAS號碼:
分子量::
209.26
Beilstein:
1106776
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
有用的pH值範圍
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
SMILES 字串
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
在生理 pH 值范围内可用的缓冲液。20°C 时 pKa 为 7.20。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 2237-2237 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 35-35 (1983)