Key Documents
15838
Sigma-Aldrich
(R)-4-(Boc-氨基)-6-甲基庚酸
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Boc-γ-L-二高亮氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H25NO4
CAS號碼:
分子量::
259.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)C[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4/c1-9(2)8-10(6-7-11(15)16)14-12(17)18-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
ILHMTULQPDRVLS-SNVBAGLBSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)