文件
156655
Sigma-Aldrich
反-1-十酮
98%
同義詞:
反式-1-十氢萘酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H16O
CAS號碼:
分子量::
152.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
bp
73 °C/1 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
SMILES 字串
[H][C@]12CCCC[C@]1([H])C(=O)CCC2
InChI
1S/C10H16O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h8-9H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
AFEFRXAPJRCTOW-BDAKNGLRSA-N
應用
The product has been used to study its proton resonance spectra using NMR.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Proton chemical shifts in NMR. Part 13. Proton chemical shifts in ketones and the magnetic anisotropy and electric field effect of the carbonyl group.
Abraham RJ and Ainger NJ
Journal of the Chemical Society, 2(3), 441-448 (1999)