重要文件
15562
Sigma-Aldrich
Boc-Asn(Trt)-OH
≥99.0% (TLC)
同義詞:
Nα-Boc-Nγ-三苯甲基-L-天冬酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H30N2O5
CAS號碼:
分子量::
474.55
Beilstein:
4339761
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥99.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D −20±2°, c = 1% in methanol
mp
~205 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C28H30N2O5/c1-27(2,3)35-26(34)29-23(25(32)33)19-24(31)30-28(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,29,34)(H,30,31)(H,32,33)/t23-/m0/s1
InChI 密鑰
PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)