文件
15551
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Phe-OH
≥98.0%
同義詞:
Boc-N-甲基-L-苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H21NO4
CAS號碼:
分子量::
279.33
Beilstein:
2386503
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CN([C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
AJGJINVEYVTDNH-LBPRGKRZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3