Key Documents
154229
Sigma-Aldrich
4-甲氧基-1-萘腈
99%
同義詞:
1-氰基-4-甲氧基萘
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC10H6CN
CAS號碼:
分子量::
183.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
liquid
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-7-6-9(8-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
FRCZUGOIGNQOID-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Methoxy-1-naphthonitrile was used in the preparation of 1(endo),8b-dicyano-4-methoxy-1,2,2a-trihydrocyclobuta[a]naphthalene. It was also used to synthesize substituted azocin-2(1H)-ones.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The synthesis of azocine derivatives by the photocycloaddition of phenols to 1-naphthonitrile and 4-methoxy-1-naphthonitrile.
Al-Jalal NA.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 54(1), 99-104 (1990)
The photocycloaddition of 4-methoxy-1-naphthonitrile and 2-methoxy-1-naphthonitrile with acrylonitrile and 3, 4-dihydro-2H-pyran: Facile additions in sunlight.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 51(3), 429-436 (1990)