文件
152722
Sigma-Aldrich
5,6,11,12-四氢二苯并[b,f]氮杂环辛酮
97%
同義詞:
11,12-二氢二苯并[b,f]氮杂环辛-6(5H)-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H13NO
CAS號碼:
分子量::
223.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1Nc2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H13NO/c17-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16-15/h1-8H,9-10H2,(H,16,17)
InChI 密鑰
JZDBKFVASLJURR-UHFFFAOYSA-N
應用
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocin-6-one (11,12-Dihydrodibenz[b,f]azocin-6(5H)-one) was used in the preparation of 5-Benzyl-11,12-dihydrodibenz[b,f]azocin-6(5H)-one.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Conformational behaviour of medium-sized rings. Part I. 5, 6, 11, 12-Tetrahydrodibenzo [a, e] cyclo-octene (1, 2, 5, 6-dibenzocyclo-octa-1, 5-diene) and heterocyclic analogues.
Crossley R, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 205-217 (1973)