Key Documents
152072
Sigma-Aldrich
2-乙氧基-1-乙氧羰基-1,2-二氢喹啉
同義詞:
2-乙氧基-1,2-二氢-1-喹啉羧酸乙酯, N-乙氧羰基-2-乙氧基-1,2-二氢喹啉, EEDQ
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H17NO3
CAS號碼:
分子量::
247.29
Beilstein:
533048
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
mp
62-67 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)