文件
151327
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基-3-吡咯啉(顺反异构体混合物)
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H11N
CAS號碼:
分子量::
97.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
折射率
n20/D 1.4404 (lit.)
bp
102-105 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1NC(C)C=C1
InChI
1S/C6H11N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-7H,1-2H3
InChI 密鑰
TXQDHQBSNAJSHQ-UHFFFAOYSA-N
應用
2,5-Dimethyl-3-pyrroline was used in the synthesis of pyrolyzed M–Nx/C ORR catalyst.
其他說明
残留物为 2,5-二甲基-1-吡咯啉
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A review on non-precious metal electrocatalysts for PEM fuel cells.
Energy & Environmental Science, 4(9), 3167-3192 (2011)