文件
151289
Sigma-Aldrich
5-溴-2-氯三氟甲苯
97%
同義詞:
5-溴-2-氯-α,α,α-三氟甲苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(Cl)CF3
CAS號碼:
分子量::
259.45
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.507 (lit.)
密度
1.745 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
應用
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter