化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N2O6/c1-6-11(2)14(18-16(21)25-17(3,4)5)15(20)24-13-9-7-12(8-10-13)19(22)23/h7-11,14H,6H2,1-5H3,(H,18,21)/t11-,14-/m0/s1
InChI 密鑰
RFSVHANJROIWPM-FZMZJTMJSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3