文件
15089
Sigma-Aldrich
Boc-D-Chg-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Boc-D-α-环己基甘氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H23NO4
CAS號碼:
分子量::
257.33
Beilstein:
7689661
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
QSUXZIPXYDQFCX-SNVBAGLBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3