化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −16.5±1.5°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccn1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)8-9-6-4-5-7-14-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
KMODKKCXWFNEIK-JTQLQIEISA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3