重要文件
15017
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Boc-L-4-三氟甲基苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H18F3NO4
CAS號碼:
分子量::
333.30
Beilstein:
5617499
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D +5.4±0.7°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-4-6-10(7-5-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
SMVCCWNHCHCWAZ-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)