化驗
≥98.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D +6.5±1°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
75-80 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(15)7-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3