重要文件
148296
Sigma-Aldrich
反-1,2-环己二甲酸酐
97%
同義詞:
反-六氢邻苯二甲酸酐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H10O3
CAS號碼:
分子量::
154.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
mp
145-147 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@H]12
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
InChI 密鑰
MUTGBJKUEZFXGO-WDSKDSINSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)