重要文件
147850
Sigma-Aldrich
2-环戊烯-1-酮缩乙醛
95%
同義詞:
1,4-二氧杂螺[4.4]壬-6-烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H10O2
CAS號碼:
分子量::
126.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
59-62 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1COC2(CCC=C2)O1
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-7/h1,3H,2,4-6H2
InChI 密鑰
ATFWVBMLTLPOHI-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Cyclopenten-1-one ethylene ketal was used in the synthesis of 2,3,3,4,7,7-hexahydro-5-methyl-ind-5-en-1-one ethylene ketal.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of methyl epijasmonate and cis-3-(2-oxopropyl)-2-(pent-2-Z-enyl)-cyclopentan-1-one.
Hailes HC, et al.
Tetrahedron, 57(52), 10329-10333 (2001)