重要文件
146285
Sigma-Aldrich
2-氟三氯甲苯
99%
同義詞:
2-氟-α,α,α-三氯甲苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4CCl3
CAS號碼:
分子量::
213.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
75 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)