Merck
全部照片(3)
重要文件
145963
Sigma-Aldrich
4-氯-2-甲硫基嘧啶-5-羧酸乙酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H9ClN2O2S
CAS號碼:
分子量::
232.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
mp
60-63 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
thioether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
應用
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate was used in the synthesis of pyrimidinopyridones, potential inhibitors of the FMS tyrosine kinase.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hui Huang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(7), 2355-2361 (2008-03-18)
A series of pyrimidinopyridones has been designed, synthesized and shown to be potent and selective inhibitors of the FMS tyrosine kinase. Introduction of an amide substituent at the 6-position of the pyridone core resulted in a significant potency increase. Compound