重要文件
145718
Sigma-Aldrich
2,4,6-三氯苯胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl3C6H2NH2
CAS號碼:
分子量::
196.46
Beilstein:
879568
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
bp
262 °C (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI 密鑰
NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)