Key Documents
14451
Sigma-Aldrich
2-(4-联苯基)-2-丙醇
≥95.0% (HPLC)
同義詞:
2-羟基-2-(4-联苯基)丙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H16O
CAS號碼:
分子量::
212.29
Beilstein:
1947575
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
88-92 °C
溶解度
chloroform: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES 字串
CC(C)(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O/c1-15(2,16)14-10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,16H,1-2H3
InChI 密鑰
GOKGIYHIVSGXDM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-(4-Biphenylyl)-2-propanol on oxidation by graphite oxide (effcient oxidizing agent) yields 4-(prop-1-en-2-yl)-1,1′-biphenyl. It is converted into corresponding alkyl thiocyanate by using 2-chloro-1-methylpyridinium iodide (Mukaiyama reagent) in acetonitrile.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, an efficient reagent for the conversion of alcohols into alkyl thiocyanates both under solvent and solvent-free conditions.
Mokhtari B, et al
Tetrahedron Letters, 53(5), 491-493 (2012)
Graphite oxide: an efficient reagent for oxidation of alcohols under sonication.
Mirza-Aghayan M, et al.
Tetrahedron Letters, 53(37), 4962-4965 (2012)