重要文件
142646
Sigma-Aldrich
4-氯-2-(4-氟磺酰苯基)-6-喹啉羧酸乙酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H13ClFNO4S
CAS號碼:
分子量::
393.82
MDL號碼:
化驗
99%
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ccc2nc(cc(Cl)c2c1)-c3ccc(cc3)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C18H13ClFNO4S/c1-2-25-18(22)12-5-8-16-14(9-12)15(19)10-17(21-16)11-3-6-13(7-4-11)26(20,23)24/h3-10H,2H2,1H3
InChI 密鑰
IAEGOMJZXABRBV-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)