重要文件
141836
Sigma-Aldrich
2,6-二氯苯甲酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3CONH2
CAS號碼:
分子量::
190.03
Beilstein:
1869103
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
mp
196-199 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
InChI 密鑰
JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)