重要文件
130400
Sigma-Aldrich
1,1,1-三氯三氟乙烷
99%
同義詞:
CFC-113a
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl3CCF3
CAS號碼:
分子量::
187.38
Beilstein:
1699455
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
蒸汽壓力
5.8 psi ( 20 °C)
化驗
99%
折射率
n20/D 1.3599 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
1.579 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(Cl)(Cl)Cl
應用
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA′s request for application information of Ozone Depleting Substances
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Ozone 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)