文件
125547
Sigma-Aldrich
2-亚甲基戊二腈
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NCCH2CH2C(=CH2)CN
CAS號碼:
分子量::
106.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=C(CCC#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h1-3H2
InChI 密鑰
NGCJVMZXRCLPRQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup