Key Documents
122025
Sigma-Aldrich
3-乙基-2-硫代-4-噁唑烷酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H7NO2S
CAS號碼:
分子量::
145.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
39-41 °C (lit.)
官能基
thiocarbamate
SMILES 字串
CCN1C(=O)COC1=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-6-4(7)3-8-5(6)9/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
ZILKBTSQUZJHOI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3-Ethyl-2-thioxo-4-oxazolidinone may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)