化驗
97%
mp
197-199 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES 字串
Cc1ccc(O)c(I)n1
InChI
1S/C6H6INO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
InChI 密鑰
HRZOWBGCOJWHDY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3